Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Earmuffs, Z2
Fornitore: Moldex
Practical earmuffs for protection against noise.
  • Moulded cup grips make fitting and alignment quick and easy
  • Wide range of cup adjustment gives excellent pressure distribution for all sizes
SNR: 28 dB
Certificazioni: EN 352-1:2002
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Earmuffs Z2, with headband 1 MOLD6220
Codice articolo fornitore: 6220
Codice articolo locale: MOLD6220
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità