Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Earmuffs, foldable, M1
Fornitore: Moldex
M1 Premium foldable earmuff with exclusive metallic colour and SoftCoat® covering that helps muffle transmitted noise.
  • Features a black-chrome, spring-steel padded headband that resists fatigue and is more durable
  • Maintains stable and does not twist out of shape
  • Exclusive iridescent colour and curvy shape for great looks
  • Six different adjustment points provide a custom and comfortable fit for most head sizes
  • Folds into compact size for easier storage and hygiene
SNR: 33 dB
Certificazioni: EN 352-1:2002
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Earmuffs M1, with headband and six adjustment points 1 MOLD6100
Codice articolo fornitore: 6100
Codice articolo locale: MOLD6100
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità