Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730403 MANA730008 MANA730009 MANA730402
SPE columns, CHROMABOND® C18 f (fast flow)
CHROMABOND® C18 f (f = fast flow), octadecyl modified silica phase for SPE, not endcapped.
  • Base material silica
  • Possesses more free silanols (SiOH), which allow secondary interactions with polar groups of the analytes
Recommended for non polar compounds, pesticides and viscous samples.
Order Now
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità