A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Banded earplugs, WaveBand®
Fornitore: MOLDEX
WaveBand®
111-1164EA 64.9 EUR InStock
111-1164 MOLD6800
Banded earplugs, WaveBand®
Tappi auricolari Inserti auricolari con archetto
These anatomically designed banded earplugs are designed to be worn under the chin to allow freedom of movement without contact sounds.
  • Dual material technology reduces noise transmission
  • Soft anti-slip rubber grips allows easy on and off application
  • Extremely lightweight – Only 12 g
  • Band pressure only 1,2 N for high level of comfort
  • Replacement pods are available separately
Suitable for use against intermittent noise throughout the day.
SNR: 27 dB
Certificazioni: EN 352-2
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità