Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
Disposable earplugs, MelLows®
Fornitore: MOLDEX
MelLows®
MOLD7650EA 95.1 EUR InStock
MOLD7650 MOLD7625 MOLD7600
Disposable earplugs, MelLows®
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Earplugs made from soft PU-foam for protection against lower noise levels.
SNR: 22 dB
Certificazioni: EN 352-2:2002
Informazioni per l'ordine: Also available in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Confezione: In pairs.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità