Stampa…
Acido cloridrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Acido cloridrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,