Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
IgG purification resin, Pearl™
Fornitore: G Biosciences
786-800EA 236 EUR InStock
786-800 786-801
IgG purification resin, Pearl™
Reagenti per proteine Reagenti per estrazione di proteine
The Pearl™ IgG purification resin allows for the one-step purification of immunoglobulin G from serum. The resin binds the high abundant, non-IgG proteins (i.e. albumin) and allows the IgG molecules to pass through in a physiological buffer. The IgG molecules can be stored or used in downstream applications without further clean-up, such as ammonium sulphate precipitation.
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità