Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Monoclonal IgG purification kit, Pearl™
Fornitore: G-Biosciences
The Pearl™ Monoclonal IgG Purification Kit allows for the rapid purification of antibodies from cell culture supernatant and ascites fluid. The Pearl™ IgG purification resin binds the high abundant, non-IgG proteins (i.e. albumin) and allows the IgG molecules to pass through in a physiological buffer. The IgG molecules can be stored or used in downstream applications without further clean-up, such as ammonium sulphate precipitation.
  • One step purification
  • Purification in <15 minutes
  • Faster purification compared to Protein A or Protein G resins
  • >90% recovery with >80% purity
The Pearl™ Monoclonal IgG Purification Kit can be used to purify antibodies direct from cell culture supernatant with less than 10% FBS or can be used with ascites fluid after treatment with the supplied Ascites PreTreat. The kit can purify IgG from ~1L cell culture supernatant or 200 ml ascites fluid.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pearl™ Monoclonal IgG Purification Kit 1 KIT 786-802
Codice articolo fornitore: 786-802
Codice articolo locale: GENO786-802
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità