A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
SPE columns, CHROMABOND® Alox
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730455EA 135 EUR InStock
MANA730455 MANA730452 MANA730467 MANA738252.100M MANA730250 MANA731845 MANA732210 MANA738251.100M MANA730453 MANA730020G MANA732205 MANA730429 MANA730020 MANA730466 MANA738253.100M MANA731844 MANA730139 MANA730447 MANA730017 MANA730139G MANA730446 MANA732091
SPE columns, CHROMABOND® Alox
Colonne cromatografiche
CHROMABOND® Alox is a high pure aluminium oxide for SPE.
  • Available as acidic, neutral or basic material
  • Polar phase
  • Alternative selectivity to SiOH
Recommended for polar substances like e.g. lipophylic dyes.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità