Stampa…
Semimaschere contro gas, vapori e polveri, serie 8000
Fornitore: Moldex
111-1177EA 24.5 EUR
111-1177 111-1178 111-1179
Semimaschere contro gas, vapori e polveri, serie 8000
Respiratori Maschere riutilizzabili Semimaschere
Questi versatili respiratori possono essere utilizzati per la protezione da gas/vapori, la protezione da gas/vapori e particelle o solo la protezione da particelle a seconda della combinazione di adattatori e cartucce utilizzata. Il corpo della maschera è realizzato con materiale TPE morbido e resistente.
  • Facile manutenzione e pulizia senza l'ausilio di attrezzi
  • Raccordo radiale: nuova valvola di inalazione con ogni cartuccia
  • Migliore campo visivo, leggere e facili da indossare
Certificazioni: EN 140:1998