Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Bottles, narrow neck, with screw cap
Fornitore: VITLAB
VITL138193
Bottles, narrow neck, with screw cap
LDPE, translucent.
  • Leakproof, robust and versatile
  • Squeezable, so these bottles make excellent containers for dropping or squirting
  • Good reset properties
Excellent for sample collection, storing and transporting liquids.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità