Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bottles, narrow neck, with screw cap
Fornitore: VITLAB
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
ideal for long-term storage of liquids.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Filettatura Ø est. Altezza Conf Materiale Codice catalogo VWR Quantità
1000 ml GL 32 92 mm 215 mm 12 PP VITL95194
Codice articolo fornitore: 95194
Codice articolo locale: VITL95194
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità