Bottles, narrow neck, LDPE, with screw cap
Fornitore: VITLAB
VITL95189EA 57.4 EUR InStock
VITL95189 VITL95089 VITL94989 VITL94689 VITL94589
Bottles, narrow neck, LDPE, with screw cap
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Flexible material with good resilience
  • Food safe
  • FDA conform
With high shoulders.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità