Dropping bottle, LDPE
Fornitore: VITLAB
VITL132293EA 91.2 EUR InStock
VITL132293
Dropping bottle, LDPE
Bottiglie Bottiglie contagocce
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Narrow mouth transparent dropping bottle with dropper insert and red LDPE screw cap. This classic model, made from soft material with good restoring force.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità