A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Ultrapure water system, Barnstead™ E-Pure™
Fornitore: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Barnstead™ E-Pure™
BARND4632-33EA 2777 EUR InStock
BARND4632-33
Ultrapure water system, Barnstead™ E-Pure™
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
The Barnstead™ E-Pure™ is designed to connect directly to the tap water feed, and it can handle all of the laboratory high volume ultrapure water applications with low operating costs. This system is ideal for AA, GS, buffer preps, or as a purified feed water source for analytical instruments or labware washers.
  • Produce Type 1 ultrapure water with low operating costs
  • It is simple to use and easy to maintain
  • Virgin polypropylene water pathways prevent recontamination
  • System is wall-mountable and completely assembled for easy installation
  • Quarter-turn quick release canisters allow for easy cartridge replacement
  • 0,2 μm absolute final filter removes bacteria
Digital resistivity meter is automatically temperature-compensated to 25 °C, preventing fluctuating readings due to temperature changes. Recirculation pump continuously recirculates water throughout the entire system to maintain water purity and reduce the quantity of wastewater required for rinse-up.
Informazioni per l'ordine: Optional accessories include remote dispenser, low pressure pump protector, and low water level pump protector, replacement cartridges and consumables, are available separately.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità