Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Wash bottles, narrow neck
Fornitore: VITLAB
VITL108792
Wash bottles, narrow neck
PFA, translucent, screw cap made from ETFE, spray tube from FEP.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistance -200 °C to +260 °C
  • Can be used for less critical applications for which pure PFA is not necessary
With recycled PFA content. Thus, reasonably priced and environmentally friendly. Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità