A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Capillary columns, FS-CW 20 M-AM
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
MANA733110.50EA 1060 EUR InStock
MANA733110.50 MANA733442.50 MANA733111.10 MANA733551.25 MANA733299.50 MANA733299.25 MANA733110.25
Capillary columns, FS-CW 20 M-AM
Colonne cromatografiche
Special polar GC phase for the analysis of amines.
  • Deactivated polyethylene glycol for aliphatic and aromatic amines
  • Max. temperature for isothermal operation 220 °C
  • Max. temperature for short isotherms in a temperature program 240 °C
Basic polyethylene glycol (20 kD) phase.
USP code: G16.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità