Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Wash head for wash bottles
Fornitore: VITLAB
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Wash bottle screw caps and spray tube with drawn-out tip, Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Filettatura Conf Codice catalogo VWR Quantità
Wash bottle caps GL 18 24 VITL83300
Codice articolo fornitore: 83300
Codice articolo locale: VITL83300
Wash bottle caps GL 25 12 VITL83301
Codice articolo fornitore: 83301
Codice articolo locale: VITL83301
Wash bottle caps GL 32 12 VITL83302
Codice articolo fornitore: 83302
Codice articolo locale: VITL83302
Wash bottle caps GL 45 1 VITL83303
Codice articolo fornitore: 83303
Codice articolo locale: VITL83303
Wash bottle caps GL 63 1 VITL83304
Codice articolo fornitore: 83304
Codice articolo locale: VITL83304
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità