Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
PCR tubes, 0,1 ml, with flat cap
Fornitore: Thermo Scientific
ABgene®
731-0405 731-0406
PCR tubes, 0,1 ml, with flat cap
PP ultra-thin walled PCR tubes. Thinner walls offer less thermal resistance for transferring heat from the block to the sample within the tube. This results in the ability to perform very rapid protocols by reducing incubation times during PCR.
  • Caps form a secure seal, yet are easy to open and close
  • Compatible with thermal cyclers accepting low-profile 0,2 ml tubes
  • Ultra-thin wall (UTW) low profile for fast PCR applications
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità