Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Beakers, low form
Fornitore: VITLAB
VITL112897 VITL112697 VITL112497 VITL112397 VITL112597 VITL112297 VITL112197 VITL112797
Beakers, low form
PTFE, with spout.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +260 °C
  • Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità