Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Measuring beaker with handle
Fornitore: VITLAB
SAN, crystal clear.
SAN, clear
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
  • Temperature resistance up to 70 °C
  • With a raised scale
  • Stable, easy-grip handle
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
  • Temperature resistance up to 70 °C
  • Easy to read graduation
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Altezza Ø est. Intervallo di gradazione Conf Codice catalogo VWR Quantità
250 ml 120 mm 70 mm 5 ml 1 VITL44091
Codice articolo fornitore: 44091
Codice articolo locale: VITL44091
500 ml 133 mm 91 mm 10 ml 1 VITL44191
Codice articolo fornitore: 44191
Codice articolo locale: VITL44191
1000 ml 170 mm 116 mm 10 ml 1 VITL44291
Codice articolo fornitore: 44291
Codice articolo locale: VITL44291
2000 ml 215 mm 150 mm 20 ml 1 VITL44391
Codice articolo fornitore: 44391
Codice articolo locale: VITL44391
3000 ml 242 mm 170 mm 50 ml 1 VITL44491
Codice articolo fornitore: 44491
Codice articolo locale: VITL44491
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità