Stoppers, self realasing, PTFE
Fornitore: COWIE
COWI010.1245EA 64.9 EUR InStock
COWI010.1245 COWI010.1119 COWI010.1124 COWI010.1224 COWI010.1134 COWI010.1234 COWI010.1229 COWI010.1219 COWI010.1145
Stoppers, self realasing, PTFE
Tappi Tappi in PE/LDPE/HDPE
  • Fit standard ground glass joints
  • With sealing rings and self releasing ring
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità