A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Cleanroom anti-fatigue mats, Ergomat® AFS Complete
Fornitore: ERGOMAT
Ergomat®
ERGOSX0303EA 175 EUR InStock
ERGOSX0303 115-0958 115-0959 ERGOSX0312 115-0969 115-0967 ERGOSTF0212 ERGOSTF0312 ERGOSX0409 115-0968 115-0965 ERGOSX0309 115-0971 ERGOSTF0303 115-0977 115-0960 115-0974 115-0961 ERGOSX0212 115-0973 115-0975 ERGOSTF0409 115-0963 115-0970 115-0962 ERGOSX0404 ERGOSTF0309 115-0966 115-0972 115-0976 ERGOSX0204 115-0964 ERGOSTF0204 ERGOSTF0404
Cleanroom anti-fatigue mats, Ergomat® AFS Complete
Tappetini Tappetini antifatica
The anti-static Ergomat® AFS Complete is made of pure polyurethane and is designed to increase comfort while reducing trip hazards and body pain. This mat is for all dry and damp areas where flame retardant and anti-static material is important. Great chemical resistancy for where chemical or oil spillage may occur. The smooth version is ideal for areas where trolleys and carts are used.
  • Choice of smooth or bubbled upper surface
  • Fire retardant, resists moderate oils and liquids
  • Moulded bevelled edges prevent curling, eliminates trip hazards
  • Raw virgin material guarantee durability and ergonomic benefits
  • Solid mat throughout, no hollow bubbles that collapse
  • Anti-static, free from silicone and latex
Suitable for use in Class ISO 5 (100) cleanrooms.
Certificazioni: Meets EN ISO standards
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità