Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Isolator gloves, neoprene
Fornitore: PIERCAN
PIECE10330CNS7E35 PIECE10330CNS8E55 PIECE10330CNS75/10
Isolator gloves, neoprene
These gloves, made of non staining neoprene, provide good mechanical protection and good resistance against various chemicals.
These gloves, made of non staining neoprene, provide good mechanical protection and good resistance against various chemicals. Ideal for use in life science applications (pharmaceutical and medical).
  • Good behavior against UV and ozone
  • Excellent dexterity and flexibility
  • Excellent resistance to sterilisation processes (gamma and beta radiation)
Ideal for use in life science applications (pharmaceutical and medical).
  • Good behavior against UV and ozone
  • Excellent dexterity and flexibility
  • Excellent resistance to sterilisation processes (gamma and beta radiation)
0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,5 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
Certificazioni: 0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,5 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità