A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
HPLC columns, Accucore™ Phenyl-X
Fornitore: Thermo Scientific
Accucore™
554-2309EA 784 EUR InStock
554-2309 554-2315 554-2306 554-2307 554-2312 554-2313 554-2311 554-2314 554-2310 554-2348
HPLC columns, Accucore™ Phenyl-X
Colonne cromatografiche
These columns offer a unique reversed-phase shape selectivity with high aromatic selectivity. Based on Core Enhanced Technology, they provide fast, high resolution separations without the elevated back pressures required by sub-2 µm particles.
  • Fast separations with high resolution
  • Low back pressure
  • Compatible with highly aqueous mobile phases
  • Low column bleed
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità