Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Dry box gloves, PU
Fornitore: Piercan
These PU gloves provide protection against mechanical risks of tear strength, perforation and breaking. They are ideal for applications in high oxidising environment including ozone, active oxygen and free radicals.
  • Exceptional mechanical properties (puncture, tear, cut)
  • High resistance to ozone and UV
  • Flexibility and dexterity
  • Excellent behavior against ionising radiations
Suitable fields of application include nuclear industries and life sciences (pharmaceutical / medical).
Certificazioni: EN 388 (4122), EN 421; Cat. III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Modello Dimensione del guanto Colore Lunghezza Spessore Ø Conf Codice catalogo VWR Quantità
Ambidextrous, conical 9 blu 800 mm 0,4 mm 300 mm 1 112-5280
Codice articolo fornitore: 97800PUR9-4/10
Codice articolo locale: PIEC97800PUR9-4/10
Ambidextrous, conical 11 blu 800 mm 0,4 mm 186 mm 1 PIEC16800PUR114/10
Codice articolo fornitore: 16800PUR114/10
Codice articolo locale: PIEC16800PUR114/10
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità