Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Size exclusion chromatography columns, PL aquagel-OH™ preparative
Fornitore: Agilent Technologies
These PL aquagel-OH preparative columns are used in fractionation of wide variety of water-soluble samples based on their size in solution.
  • High loading maximizes sample throughput
  • Up to 10 times scale-up maximizes yield
These columns and associated guard columns enable rapid and convenient scale-up from analytical separations. The columns are packed with the same robust macroporous particles as the analytical column range.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Formato della colonna Dimensioni particelle Ø int.×L Limite di esclusione Conf Codice catalogo VWR Quantità
PL aquagel-OH Guard column 10 µm 25×25 mm - 1 VARIPL1249-1120
Codice articolo fornitore: PL1249-1120
Codice articolo locale: VARIPL1249-1120
PL aquagel-OH 30 Preparative 8 µm 25×300 mm 100-30000 g/mol 1 VARIPL1220-6130
Codice articolo fornitore: PL1220-6130
Codice articolo locale: VARIPL1220-6130
PL aquagel-OH 40 Preparative 8 µm 25×300 mm 10000 - 200000 g/mol 1 VARIPL1249-6140
Codice articolo fornitore: PL1249-6140
Codice articolo locale: VARIPL1249-6140
PL aquagel-OH 50 Preparative 8 µm 25×300 mm 50000 - 1000000 g/mol 1 VARIPL1249-6150
Codice articolo fornitore: PL1249-6150
Codice articolo locale: VARIPL1249-6150
PL aquagel-OH 60 Preparative 8 µm 25×300 mm 200000 - >10000000 g/mol 1 VARIPL1249-6160
Codice articolo fornitore: PL1249-6160
Codice articolo locale: VARIPL1249-6160
PL aquagel-OH MIXED Preparative 8 µm 25×300 mm 100 - 10000000 g/mol 1 VARIPL1249-6100
Codice articolo fornitore: PL1249-6100
Codice articolo locale: VARIPL1249-6100
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Column connecting nuts, 1/16 in. tube 1 VARIPL1310-0007
Codice articolo fornitore: PL1310-0007
Codice articolo locale: VARIPL1310-0007
Column end plugs, 1/16 inches 1 VARIPL1310-0003
Codice articolo fornitore: PL1310-0003
Codice articolo locale: VARIPL1310-0003
Connecting tubing, 10 cm length, 0,01 in. ID 10 VARIPL1310-0048
Codice articolo fornitore: PL1310-0048
Codice articolo locale: VARIPL1310-0048
Connecting tubing, 50 mm length, 0,25 mm ID 10 VARIPL1310-0047
Codice articolo fornitore: PL1310-0047
Codice articolo locale: VARIPL1310-0047
End fitting for threaded columns, 7,5 mm ID 1 VARIPL1310-0004
Codice articolo fornitore: PL1310-0004
Codice articolo locale: VARIPL1310-0004
Frit kit, 10 μm, for threaded columns, 7,5 mm ID 5 VARIPL1310-0036
Codice articolo fornitore: PL1310-0036
Codice articolo locale: VARIPL1310-0036
Frit kit, 2 μm, for threaded columns, 7,5 mm ID 5 VARIPL1310-0002
Codice articolo fornitore: PL1310-0002
Codice articolo locale: VARIPL1310-0002
Frit kit, 5 μm, for narrow bore MiniMIX columns, 4,6 mm ID 1 VARIPL1310-0042
Codice articolo fornitore: PL1310-0042
Codice articolo locale: VARIPL1310-0042
Frit kit, 5 μm, for threaded columns, 7,5 mm ID 5 VARIPL1310-0012
Codice articolo fornitore: PL1310-0012
Codice articolo locale: VARIPL1310-0012
Frit removal tool for threaded columns only 1 VARIPL1310-0001
Codice articolo fornitore: PL1310-0001
Codice articolo locale: VARIPL1310-0001
LDV intercolumn stainless steel connector 1 VARIPL1310-0005
Codice articolo fornitore: PL1310-0005
Codice articolo locale: VARIPL1310-0005
MesoPore column repair gel 1 VARIPL1413-0325
Codice articolo fornitore: PL1413-0325
Codice articolo locale: VARIPL1413-0325
OligoPore column repair gel 1 VARIPL1413-0320
Codice articolo fornitore: PL1413-0320
Codice articolo locale: VARIPL1413-0320
PLgel column repair gel, 10 μm 1 VARIPL1410-0101
Codice articolo fornitore: PL1410-0101
Codice articolo locale: VARIPL1410-0101
PLgel column repair gel, 20 μm 1 VARIPL1410-0201
Codice articolo fornitore: PL1410-0201
Codice articolo locale: VARIPL1410-0201
PLgel column repair gel, 3 μm 1 VARIPL1410-0301
Codice articolo fornitore: PL1410-0301
Codice articolo locale: VARIPL1410-0301
PLgel column repair gel, 5 μm 1 VARIPL1410-0501
Codice articolo fornitore: PL1410-0501
Codice articolo locale: VARIPL1410-0501
PLgel Olexis column repair gel 1 VARIPL1410-0200
Codice articolo fornitore: PL1410-0200
Codice articolo locale: VARIPL1410-0200
PolyPore column repair gel 1 VARIPL1413-0500
Codice articolo fornitore: PL1413-0500
Codice articolo locale: VARIPL1413-0500
ResiPore column repair gel 1 VARIPL1413-0300
Codice articolo fornitore: PL1413-0300
Codice articolo locale: VARIPL1413-0300
Tubing ferrules, 1/16 in. tube 5 VARIPL1310-0008
Codice articolo fornitore: PL1310-0008
Codice articolo locale: VARIPL1310-0008
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità