Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
HPLC columns, Accucore™ Polar Premium
Fornitore: Thermo Scientific
Accucore™
554-2305 554-2301 554-2296 554-2297 554-2298 554-2303 554-2347 554-2300 554-2304 554-2299 554-2302
HPLC columns, Accucore™ Polar Premium
Accucore™ Polar Premium is a rugged amide embedded C18 phase that offers complementary selectivity to conventional C18. Based on Core Enhanced Technology, they provide fast, high resolution separations without the elevated back pressures required by sub-2 µm particles.
  • Complementary selectivity to conventional C18
  • Low back pressure
  • Stable over a wide pH range and compatible with 100% aqueous mobile phase
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità