A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Guard columns, EZ-Guard™
Fornitore: VARIAN
EZ-Guard™
VARICP9013EA 1090 EUR InStock
VARICP9013 VARICP9027 VARICP9014 VARICP9015 VARICP9024 VARICP9177 VARICP9017 VARICP9012 VARICP9010 VARICP9176 VARICP9026 VARICP9016 VARICP9023 VARICP9025 VARICP9011 VARICP9021 VARICP9022 VARICP9019
Guard columns, EZ-Guard™
Colonne cromatografiche
EZ-Guard columns combine a FactorFour column with a built-in guard column.
  • Lack of a column connection between the guard and analytical section results in a 100% leak-free column
  • Features a unique uncoated and deactivated outlet section acts as an integrated transfer line
The absence of a stationary phase in the last part of the column significantly reduces background noise. The impact of water, oxygen or other polar or aggressive components that move through the end of the column at high temperature will also be greatly reduced.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità