Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Capillary columns, Rapid-MS
Fornitore: VARIAN
VARICP8133 VARICP8121 VARICP8131 VARICP8132
Capillary columns, Rapid-MS
Rapid-MS columns reduce analysis duration by 3 to 5 times for temperature programmed, and up to 10 times for isothermal runs.
  • Fast analysis improves productivity
  • High loadability for better detection limits
  • Easy installation enhances efficiency
Rapid-MS columns utilise the high optimal carrier gas velocity obtained when a separation is performed under reduced pressure to reduce analysis times. The low bleed VF-5ms stationary phase is equivalent to a 5% phenyl, 95% dimethylpolysiloxane phase.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità