Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPLC columns, Harmony™
Fornitore: ES INDUSTRIES
Harmony™
These columns are an excellent equivalent to Waters® Symmetry™ columns.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Harmony™ C18
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
C18 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 115121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN115121-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 195121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN195121-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4×75 mm 1 ESIN194121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 194121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN194121-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 2,1×75 mm 1 ESIN192121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 192121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN192121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 124221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN124221-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 112121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN112121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 15D221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN15D221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 115131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN115131-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 12D221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN12D221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 12D131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN12D131-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 112131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN112131-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 125231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN125231-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4×50 mm 1 ESIN114121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 114121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN114121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 135221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN135221-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 132121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN132121-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4×100 mm 1 ESIN124131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 124131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN124131-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4×150 mm 1 ESIN134131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 134131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN134131-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 13D221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN13D221-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 112231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN112231-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 135121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN135121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 124231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN124231-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4×75 mm 1 ESIN194131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 194131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN194131-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4×50 mm 1 ESIN114131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 114131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN114131-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 122131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN122131-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 122221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN122221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 195131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN195131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3×75 mm 1 ESIN193121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 193121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN193121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 114221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN114221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 3,2×75 mm 1 ESIN19D131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 19D131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN19D131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 13D121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN13D121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 155221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN155221-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 155231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN155231-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3,2×75 mm 1 ESIN19D121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 19D121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN19D121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 152231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN152231-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 115231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN115231-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 12D121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN12D121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 122231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN122231-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 11D131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN11D131-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 13D231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN13D231-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 134231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN134231-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 134221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN134221-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 135231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN135231-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 132221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN132221-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 125121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN125121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3×150 mm 1 ESIN133221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 133221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN133221-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3×250 mm 1 ESIN153221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 153221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN153221-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 11D221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN11D221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 135131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN135131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3×100 mm 1 ESIN123121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 123121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN123121-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 13D131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN13D131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 122121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN122121-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 154221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN154221-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 125221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN125221-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 152221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN152221-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 115221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN115221-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 125131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN125131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4×150 mm 1 ESIN134121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 134121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN134121-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 132131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN132131-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 4×100 mm 1 ESIN124121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 124121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN124121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 154231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN154231-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 114231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN114231-HRMC18
C18 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRMC18
Codice articolo fornitore: 112221-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN112221-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3×150 mm 1 ESIN133121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 133121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN133121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 11D231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN11D231-HRMC18
C18 300 Å 3,5 µm 2,1×75 mm 1 ESIN192131-HRMC18
Codice articolo fornitore: 192131-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN192131-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 15D231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN15D231-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 132231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN132231-HRMC18
C18 100 Å 3,5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D121-HRMC18
Codice articolo fornitore: 11D121-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN11D121-HRMC18
C18 300 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D231-HRMC18
Codice articolo fornitore: 12D231-HRMC18
Codice articolo locale: ESIN12D231-HRMC18
Harmony™ C8
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
C8 100 Å 3,5 µm 4×50 mm 1 ESIN114121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 114121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN114121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3×150 mm 1 ESIN133121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 133121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN133121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 112221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN112221-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 152221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN152221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4×75 mm 1 ESIN194121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 194121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN194121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 135221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN135221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 135121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN135121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 134221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN134221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3×100 mm 1 ESIN123121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 123121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN123121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 114221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN114221-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 125221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN125221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 12D121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN12D121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 112121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN112121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4×100 mm 1 ESIN124121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 124121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN124121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 132221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN132221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 125121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN125121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 11D221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN11D221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3,2×75 mm 1 ESIN19D121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 19D121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN19D121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 11D121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN11D121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 124221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN124221-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3×150 mm 1 ESIN133221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 133221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN133221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3×75 mm 1 ESIN193121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 193121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN193121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 15D221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN15D221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 122121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN122121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 115221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN115221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 195121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN195121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4×150 mm 1 ESIN134121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 134121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN134121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3×250 mm 1 ESIN153221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 153221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN153221-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 12D221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN12D221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 115121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN115121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 122221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN122221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 132121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN132121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 155221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN155221-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 13D221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN13D221-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 2,1×75 mm 1 ESIN192121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 192121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN192121-HRMC8
C8 100 Å 3,5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D121-HRMC8
Codice articolo fornitore: 13D121-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN13D121-HRMC8
C8 100 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154221-HRMC8
Codice articolo fornitore: 154221-HRMC8
Codice articolo locale: ESIN154221-HRMC8
Harmony™ C4
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
C4 300 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 125231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN125231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 12D231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN12D231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4×150 mm 1 ESIN134231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 134231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN134231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 115231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN115231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4×100 mm 1 ESIN124231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 124231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN124231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 112231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN112231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 3,2×100 mm 1 ESIN12D131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 12D131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN12D131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 132231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN132231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 135131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN135131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 132131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN132131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4×150 mm 1 ESIN134131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 134131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN134131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4×250 mm 1 ESIN154231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 154231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN154231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 195131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN195131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 115131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN115131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 3,2×75 mm 1 ESIN19D131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 19D131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN19D131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 122131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN122131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 13D231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN13D231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4×75 mm 1 ESIN194131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 194131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN194131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 125131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN125131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 3,2×250 mm 1 ESIN15D231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 15D231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN15D231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 11D231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN11D231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 3,2×150 mm 1 ESIN13D131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 13D131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN13D131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4×50 mm 1 ESIN114231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 114231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN114231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4×100 mm 1 ESIN124131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 124131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN124131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 122231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN122231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 3,2×50 mm 1 ESIN11D131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 11D131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN11D131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 4×50 mm 1 ESIN114131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 114131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN114131-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 112131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN112131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 155231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN155231-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 2,1×250 mm 1 ESIN152231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 152231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN152231-HRMC4
C4 300 Å 3,5 µm 2,1×75 mm 1 ESIN192131-HRMC4
Codice articolo fornitore: 192131-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN192131-HRMC4
C4 300 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135231-HRMC4
Codice articolo fornitore: 135231-HRMC4
Codice articolo locale: ESIN135231-HRMC4
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità