A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Pipette graduate, BLAUBRAND®, USP, Tipo 2, classe AS, scolamento totale
Fornitore: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
612-4755EA 75.2 EUR InStock
612-4755 612-4754 612-4757 612-4756
Pipette graduate, BLAUBRAND®, USP, Tipo 2, classe AS, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex), volume nominale in alto
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Adatta per l'inserimento di tamponi di cotone
  • Con certificato USP di lotto, su richiesta è disponibile anche con certificato USP individuale
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 mm ±10 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Marcatura DE-M.
Attenzione: * Limite di errore USP: ±0,01 ml
* Limite di errore USP: ±0,01 ml
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità