Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Graduated pipettes, SILBERBRAND ETERNA, type 2, class B, total delivery
Fornitore: Brand
SILBERBRAND ETERNA
AR-Glas®.
AR-Glas®, class B
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Nominal volume at the top
DIN EN ISO 835
Length: 360 mm ±10 mm except for 25 ml pipettes: 450 mm ±10 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835
Attenzione: * Suitable for cotton plugs
* Suitable for cotton plugs
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Divisione Tolleranza Codice colore oltre a DIN Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
10* ml 0,1 ml 0,08 ± ml arancione - 360 mm 12 BRND27011
Codice articolo fornitore: 27011
Codice articolo locale: BRND27011
1 ml 0,01 ml 0,010 ± ml giallo - 360 mm 12 BRND27002
Codice articolo fornitore: 27002
Codice articolo locale: BRND27002
1 ml 0,1 ml 0,010 ± ml rosso - 360 mm 12 BRND27004
Codice articolo fornitore: 27004
Codice articolo locale: BRND27004
2* ml 0,02 ml 0,015 ± ml nero - 360 mm 12 BRND27007
Codice articolo fornitore: 27007
Codice articolo locale: BRND27007
20* ml 0,1 ml 0,15 ± ml 2 × giallo - 360 mm 6 BRND27012
Codice articolo fornitore: 27012
Codice articolo locale: BRND27012
25* ml 0,1 ml 0,15 ± ml bianco - 450 mm 6 BRND27013
Codice articolo fornitore: 27013
Codice articolo locale: BRND27013
2 ml 0,02 ml 0,015 ± ml nero - 360 mm 12 BRND27006
Codice articolo fornitore: 27006
Codice articolo locale: BRND27006
2 ml 0,01 ml 0,015 ± ml 2 × bianco 360 mm 12 BRND27005
Codice articolo fornitore: 27005
Codice articolo locale: BRND27005
5* ml 0,1 ml 0,05 ± ml blu - 360 mm 12 BRND27010
Codice articolo fornitore: 27010
Codice articolo locale: BRND27010
5* ml 0,05 ml 0,05 ± ml rosso - 360 mm 12 BRND27009
Codice articolo fornitore: 27009
Codice articolo locale: BRND27009
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità