PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Fornitore: VARIAN
VARICP6953EA 766 EUR InStock
VARICP6953 VARICP7554 VARICP7552 VARICP7550I5 VARICP7550 VARICP7556 VARICP7557 VARICP7551 VARICP7549 VARICP7551I5 VARICP7555 VARICP7554I5 VARICP7548 VARICP7553 VARICP7558 VARICP7559 VARICP6954
PLOT columns, CP-PoraPLOT Q and CP-PoraPLOT Q-HT
Colonne cromatografiche
CP-PoraPLOT Q is recommended for column switching systems that analyze polar and apolar volatile compounds.
  • Water elutes as a sharp peak and can therefore be quantified, improving productivity
  • Repeatable retention times for long-term stability that enhances efficiency
CP-PoraPLOT Q-HT is the high temperature version of CP-PoraPLOT Q, offering the same benefits but operating up to 290 °C.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità