SPE columns, CHROMABOND® Easy
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730755EA 132 EUR InStock
MANA730755 MANA730751 MANA732472 MANA730758 MANA730753 MANA730759 MANA730757 MANA730752 MANA730756 MANA730754.250 MANA730755.250 MANA730754
SPE columns, CHROMABOND® Easy
Colonne cromatografiche
CHROMABOND® Easy is a polar, bifunctionally modified polystyrene-divinylbenzene copolymer for SPE.
  • Applicable for a wide range of analytes without preconditioning
  • More hydrophilic than conventional polystyrene-divinylbenzene polymers
  • Easily wettable with water
Applications: Polar pesticides (acidic, neutral, basic) or phenols from water; drug analysis from urine, blood, serum or from tablets and creams.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità