Volumetric flasks, class B, PP
Fornitore: VITLAB
VITL676891EA 16.5 EUR InStock
VITL676891 VITL672891 VITL673891 VITL675891 VITL674891 VITL671891 VITL677891
Volumetric flasks, class B, PP
Fiasche Matracci graduati
PP, highly transparent, with PP screw cap.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Thermal stress up to 60 °C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità