Multi channel pipettes, variable volume, Acura® manual 855
Fornitore: SOCOREX ISBA
Acura® manual 855 Acura®
613-0570EA 650 EUR InStock
613-0570 613-0572 613-0566 613-0565 613-0567 613-0571 SOCO855.08.100 613-0568 613-0569
Multi channel pipettes, variable volume, Acura® manual 855
Pipette automatiche Pipette multicanale
These pipettes are equipped with a precision setting mechanism and therefore continuously adjustable down to a very fine volume resolution. The line offers 8- and 12-channel models with volumes ranging from 0,5 to 350 µl.
  • Single-handed volume setting
  • Click stops, together with freely rotating Smartie plunger button cap secure setting stability while pipetting
  • Extend pipetting possibilities in microplates
  • Completely autoclavable
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità