Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Burettes, class B, Schellbach
Fornitore: VITLAB
Plastic-coated burette made of borosilicate glass 3.3, tolerances corresponding to DIN ISO 384, Class B.
  • Schellbach stripes (blue/white) and high-contrast black marking
  • PMP/PTFE stopcock turns easily and enables fine titration
  • Temperature-stable plastic coating on the tube provides splinter protection
Calibrated to deliver ‘Ex’.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Divisione Tolleranza Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 ml 0,05 ml 0,05 ± ml 800 mm 2 VITL105599
Codice articolo fornitore: 105599
Codice articolo locale: VITL105599
50 ml 0,10 ml 0,10 ± ml 800 mm 2 VITL105699
Codice articolo fornitore: 105699
Codice articolo locale: VITL105699
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità