Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Spare parts for Torion stopcocks, SLV®
Fornitore: SciLabware
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Per Codice catalogo VWR Quantità
Spare fittings, PP, bore Ø 14,7 mm, used with torion glass bodies 10 Torion stopcocks BIBB720-03
Codice articolo fornitore: 720-03
Codice articolo locale: BIBB720-03
Sealing rings for stopcocks with key bore 14,7 mm 10 Torion stopcocks BIBB701-24
Codice articolo fornitore: 701-24
Codice articolo locale: BIBB701-24
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità