Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bottles, wide neck, with NS stopper
Fornitore: VITLAB
Made from opaque, pigmented PP, with NS stopper made of PP.
  • Good chemical resistance
  • Ideal for long-term storage of liquids
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
For light-sensitive substances. Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Cono (NS) Ø est. Altezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
1000 ml 60/46 108 mm 214 mm 10 VITL1018940
Codice articolo fornitore: 1018940
Codice articolo locale: VITL1018940
500 ml 45/40 87 mm 183 mm 10 VITL1017940
Codice articolo fornitore: 1017940
Codice articolo locale: VITL1017940
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità