Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Fibrillar collagen cell culture inserts, Corning BioCoat™
Fornitore: Corning
Corning® BioCoat™
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Inserts, 0,1 μm pore size, packed in two 24-well plates 24 734-0154
Codice articolo fornitore: 354474
Codice articolo locale: BDAA354474
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità