Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Accessories for Vac Elut™ SPS 24 vacuum manifold
Fornitore: Agilent Technologies
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Collection rack and funnel set for 12×75 mm test tubes 1 VARI12234030
Codice articolo fornitore: 12234030
Codice articolo locale: VARI12234030
Collection rack and funnel set for 12 or 15 ml conical tubes 1 VARI12234027
Codice articolo fornitore: 12234027
Codice articolo locale: VARI12234027
Collection rack and funnel set for 13×100 mm test tubes 1 VARI12234031
Codice articolo fornitore: 12234031
Codice articolo locale: VARI12234031
Collection rack and funnel set for 16×100 mm test tubes 1 551-0389
Codice articolo fornitore: 12234028
Codice articolo locale: VARI12234028
Complete upper lid assembly 1 VARI12234025C
Codice articolo fornitore: 12234025C
Codice articolo locale: VARI12234025C
Elastic lid fasteners 6 551-0390
Codice articolo fornitore: 12234034
Codice articolo locale: VARI12234034
Luer plugs 25 VARI12234518
Codice articolo fornitore: 12234518
Codice articolo locale: VARI12234518
Stainless steel delivery needles 25 551-0391
Codice articolo fornitore: 12234038
Codice articolo locale: VARI12234038
Upper lid 1 VARI12234025
Codice articolo fornitore: 12234025
Codice articolo locale: VARI12234025
Waste funnel for 12×75 or 13×100 mm test tubes 5 VARI12234032
Codice articolo fornitore: 12234032
Codice articolo locale: VARI12234032
Waste tower repair kit, includes vacuum exit valve with exit tube, elbow and waste tower 1 VARI12234005
Codice articolo fornitore: 12234005
Codice articolo locale: VARI12234005
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità