Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Diatomaceous earth sorbents, Chem Elut™ and Hydromatrix™
Fornitore: VARIAN
VARI12198005 VARI12198009 VARI12198003 VARI12198011 VARI12198004 VARI75430260 VARI12198010 VARI65401507 VARI12198008 VARI12198007 VARI12198014 VARI12198001 VARI12198017 VARI12198006 VARI12198015 VARI75530260 VARI12198012 VARI12198002
Diatomaceous earth sorbents, Chem Elut™ and Hydromatrix™
Chem Elut sorbent for rapid, general sample preparation of biological samples such as plasma, serum, whole blood and urine. Chem Elut products are available in buffered and unbuffered formats. The buffered devices can be used for simple scrubbing operations on organic reactions. The base-treated cartridge can remove residual acid compounds from a variety of matrices.
  • High purity sorbent supported liquid extraction (SLE) applications
  • Delivers excellent tube-to-tube reproducibility
Tox Elut cartridges are effective for forensic analysis of drugs in urine.
Hydromatrix is a high purity, inert diatomaceous earth sorbent available in 96-well plates offering end user, diversity of applications.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità