Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Vortex mixers, MaxiMix® III
Fornitore: Thermo Scientific
Maxi-Mix™
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Vortex mixer, MaxiMix™ III 1 444-0152
Codice articolo fornitore: M65820-33
Codice articolo locale: BARNM65820-33
Specifiche
Modello MaxiMix III
Intervallo di velocità (min-1) 100 - 2200
Capacità max. (kg) 2,2
Alimentazione 230 V, 50/60 Hz, 0,2 A
L×P×A (mm) 165×215×130
Peso (kg) 7,7
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità