Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Polyacrylic acid calibration kits for GPC/SEC
Fornitore: VARIAN
VARIPL2144-0000 VARIPL2143-4000 VARIPL2142-5000 VARIPL2144-1000 VARIPL2143-8000 VARIPL2143-5000 VARIPL2142-6000 VARIPL2143-0000 VARIPL2143-6000 VARIPL2143-2000 VARIPL2143-9000 VARIPL2143-7000 VARIPL2142-3000 VARIPL2142-7000 VARIPL2142-8000 VARIPL2143-3000 VARIPL2144-3000
Polyacrylic acid calibration kits for GPC/SEC
Aqueous polymers for GPC/SEC
  • Compatible with all aqueous columns for wide applicability
  • Aqueous polymers 1,000 - 2 million MW
  • Well characterised Mp values ensure wide utility
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità