A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Plasma freezers, Revco®
Fornitore: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
REVCUFP430VEA 5447 EUR InStock
REVCUFP430V REVCUFP1230V REVCUFP2330V
Plasma freezers, Revco®
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
These freezers are designed to meet AABB, ANRC and FDA standards for safety and performance in plasma storage. Five models are available with different cabinet sizes to meet a variety of space needs and storage volume requirements.
  • Simplified operation and increased accuracy with the microprocessor control
  • CFC free refrigerant
  • Preset temperature at −30 °C
  • Positive airflow systems
Automatic condensate removal and defrost, with sensor that automatically initiates defrost cycle on demand, eliminating need for a defrost timer, minimizing frost build-up and optimising coil efficiency.
Informazioni per l'ordine: Alarm systems, temperature chart recorders and power monitors are available separately. The additional voltages options are also available on request.
Informazioni per l'ordine: Space-saver and upright models come with a 6˝ (15.2 cm) seven-day circular chart temperature recorder (optional free-standing on undercounter model) and extra-long probe for manual alarm testing.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità