Emergency blanket
Fornitore: ORKLA CARE AB
118-0252EA 54.4 EUR InStock
118-0252
Emergency blanket
Prodotti per il primo soccorso Coperte antincendio
This blanket made of polyester film coated with aluminum on one side is intended for use in a first aid situation. It helps prevent hypothermia, assists in prevention of post-accident shocks and protects the injured person from wind and moist.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità