Absorbent rugs, Traffic Mat®, PIG®
Fornitore: NEW PIG
PIG®
NEWPMAT223EA 263 EUR InStock
NEWPMAT223 NEWPMAT247 NEWPMAT218
Absorbent rugs, Traffic Mat®, PIG®
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Very durable rugs made from heat fused and needle punched 100% PP fabric. It absorbs most common industrial liquids like oils, water, solvents, coolants and more. Rolls are ideal for walkways and large areas to soak up leaks and overspray.
  • Can easily be cut with scissors or utility knife
  • Heat fused and needle punched for incredible durability for walk-on and wheeled traffic
  • Poly backing prevents absorbed liquids from reaching floors, counters or other surfaces
  • Can be incinerated after use
Ideal to keep the floors dry even in areas with forklift traffic.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità