Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
Eyewash solutions in portable case
Fornitore: ORKLA CARE AB
118-0253EA 23.5 EUR InStock
118-0253 118-0267
Eyewash solutions in portable case
Prodotti per il primo soccorso Stazioni per lavaggio oculare
This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away particles and dangerous liquids, like alkali or acids, from an eye in an emergency situation at work places.
  • Portable case is ideal for mobile work places and for continuous irrigation during transport to the hospital
  • Buffered eyewash has a neutralising effect on splashes from alkalis and acids
  • Box made of green polystyrene, lid made of transparent ABS
  • Case can be wall-mounted by using the wall bracket
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità