Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA720196.40 MANA721071.30 MANA720194.46 MANA720196.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
NUCLEOSIL® C8 HD is an octyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic, weakly polar, endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Order Now
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità